Merck
GF02435554
Cerium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99.9%
Synonyma:
Cerium, CE007910
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.12
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141601
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.90%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 024-355-54
resistivity
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.35 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Packaging
Packaged in mineral oil
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)