Merck
1.01056
Aluminium
fine powder, stabilized about 2% fat
Synonyma:
Aluminium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥90.0% (complexometric)
autoignition temp.
400 °C
impurities
≤0.0005% As (Arsenic), ≤0.03% Heavy metals (as Pb), ≤1.0% Fe (Iron)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
  • A recyclable luminescent MOF sensor for on-site detection of insecticide dinotefuran and anti-Parkinson′s drug entacapone in various environmental and biological specimens.: This study highlights the development of a metal-organic framework (MOF) sensor that can detect traces of dinotefuran and entacapone, demonstrating potential applications in environmental monitoring and healthcare diagnostics (Mir NUD et al., 2024).
  • A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: This paper introduces a novel bimetallic compound combining lithium and aluminium, offering insights into their cooperative effects in chemical synthesis and potential applications in material science (Bischoff IA et al., 2024).
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.03 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 1.0 %
Fat: passes test
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101056100004022536015040
101056025004022536015033