Hlavní dokumenty
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Synonyma:
MG607920
About This Item
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 385-270-27
L
275 mm
diameter
6.35 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)