Merck
1.05809
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352303
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
rod L × diam.
~14 cm × 2 mm
Quality Level
storage temp.
2-30°C
General description
for the phosphorus salt pearls
Analysis Note
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105809010004022536068213