Merck
901781
Seal (O-ring 14x2.5 mm)
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121516
NACRES:
NA.25
Compatibility:
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
If withdrawal system parts are lost or damaged, spare parts are available, e.g. special sealings for our withdrawal systems. This seal fits to the manual withdrawal systems 1.01114.0001 and 1.01123.0001.
for withdrawal systems Cat. Nos. 1.01114.0001 and 1.01123.0001
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
967100104804022536501048
901781-100MG04061835496648