Hlavní dokumenty
GF37860813
Aluminum
foil, thickness 0.040 mm, length 20 m, coil width 31.4 mm
Synonyma:
AL000437
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 378-608-13
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L
20 m
coil width
31.4 mm
thickness
0.040 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)