GF35183471
Aluminum
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.999%
Synonyma:
Aluminum, AL005162
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.999%
form
wire
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-834-71
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)