GF33861382
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 5 mm, L 1000 mm
Synonyma:
AM327905
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 338-613-82
L
1000 mm
diam.
5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)