GF63935860
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g, condition isotactic
Synonyma:
PP306315
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 639-358-60
weight
100 g
nominal granule size
4 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)