Hlavní dokumenty
GF31658362
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonyma:
NI030290
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 316-583-62
size × thickness
0.5 m × 0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)