GF87346806
Lead
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
Synonyma:
Lead, PB000280
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 873-468-06
resistivity
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Inchi Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)