GF20311254
Silicon
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonyma:
Silicon, SI003120
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 203-112-54
size × thickness
25 x 25 mm × 1.0 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)