Hlavní dokumenty
GF19734330
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
Synonyma:
BI006018
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Bi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.997%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 197-343-30
resistivity
129 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. part. size
150 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)