Merck
1.12400
Bismuth
(powder) 99+
Synonyma:
Bismuth
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Bi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.98
UNSPSC Code:
12141706
EC Index Number:
231-177-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 840 °C)
Quality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
density
9.78 g/cm3 at 20 °C
bulk density
6000 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112400010004022536142395