GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyma:
B 607920
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-448-67
L
100 mm
diameter
12.7 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)