Hlavní dokumenty
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonyma:
B 516011
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-568-67
weight
100 g
max. part. size
10 (micron)
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)