GF17787404
Tin
rod, 50mm, diameter 6.0mm, 99.999+%
Synonyma:
Tin, SN007930
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 177-874-04
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)