Přejít k obsahu
14509
Tin
≥99%, powder
Synonyma:
Sn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101716
EC Number:
231-141-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Bi: ≤200 mg/kg, Cu: ≤100 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Pb: ≤500 mg/kg, Sb: ≤300 mg/kg
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Tin has been used as a precursor for the synthesis of nano-tin oxide which can be deposited on aluminum substrate to be used as an urea sensor. It is generally used for the synthesis of Li/Sn alloys and tin-oxide based electrodes for lithium-ion secondary batteries.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)