GF16676556
Silver
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.006mm, 99.97%
Synonyma:
Silver, AG000140
About This Item
assay
99.97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 166-765-56
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
100 x 100 mm × 0.006 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)