Hlavní dokumenty
GF14123685
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 20 g, high purity 99.997%
Synonyma:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.997%
form
powder
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 141-236-85
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
weight
20 g
max. part. size
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)