Přeskočit na
29238
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
greener alternative
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Synonyma:
Charcoal activated Norit®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360473
3 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
form
rod
Quality Level
manufacturer/tradename
Norit® RBAA-3
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LPLC: suitable
diam.
~3 mm
loss
17-26% loss on drying
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
capacity
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
greener alternative category
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Activated Charcoal Norit® (Norit RBAA-3, rod) can be used as an adsorbent in the removal of SO2 and NO2 contaminants.
Legal Information
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
292049306797876
diam.
~3 mm
diam.
~3 mm
diam.
-
diam.
-
form
rod
form
rod
form
powder
form
powder
matrix
Carbon
matrix
-
matrix
-
matrix
-
manufacturer/tradename
Norit® RBAA-3
manufacturer/tradename
Norit® RB3
manufacturer/tradename
Norit® SX2
manufacturer/tradename
Norit® CA1
loss
17-26% loss on drying
loss
≤5% loss on drying
loss
-
loss
≤16% loss on drying
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated Charcoal Norit®
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Comparative studies of low concentration SO2 and NO2 sorption by activated carbon supported [C2mim][Ac] and KOH sorbents
Severa G, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(1), 718-727 (2018)
Harry Marsh
Activated Carbon, Harry Marsh null
Adsorption of 2, 4, 6-trichlorophenol (TCP) onto activated carbon.
Krishnaiah D, et al.
Journal of King Saud University - Science, 25(3), 251-255 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
29238-1KG04061826594483
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, I would like to know the activation method for this product, and if the activation is chemical, the product that is used. Thank you for your help.
    1 answer
    1. This product is made from sustainable raw materials by steam activation then impregnated materials. The exhausted activated carbon is heated at high temperature, in the presence of steam in a non-oxidizing atmosphere.
      Helpful?
  2. What is the surface area of this activated carbon?
    1 answer
    1. The total surface area for this product may exceed 1500 m²/g.