GF11411086
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m
Synonyma:
FP341100
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 114-110-86
L
0.5 m
thickness
0.1 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)