GF01026100
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.0125 mm, L 1 m, natural
Synonyma:
FP341013
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 010-261-00
L
1 m
thickness
0.0125 mm
color
natural
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)