Přeskočit na
HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 080,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
3 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F), 1000 psig pressure
I.D. × O.D.
0.46 mm × 6.6 mm
needle I.D. × O.D.
0.13 mm × 0.47 mm
needle gauge
26s
volume × L
10 μL × 51 mm
suitability
suitable for chromatography
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HAM202660HAM80075HAM202640
Hamilton® syringe model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
HAM80075
Hamilton® syringe
description
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
description
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
description
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
description
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
material
Gastight syringe
material
Gastight syringe
material
Gastight syringe
material
Microliter syringe
I.D. × O.D.
0.46 mm × 6.6 mm
I.D. × O.D.
-
I.D. × O.D.
0.46 mm × 6.6 mm
I.D. × O.D.
-
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton 80075
manufacturer/tradename
Hamilton
needle gauge
26s
needle gauge
22
needle gauge
26s
needle gauge
22s
parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F), 1000 psig pressure
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F), 1000 psig pressure
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 2000 psig pressure
volume × L
10 μL × 51 mm
volume × L
2.5 mL × 51 mm
volume × L
10 μL × 51 mm
volume × L
10 μL × 43 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)