Hlavní dokumenty
GF10672938
Hafnium
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 95.+%
Synonyma:
HF006010
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Hf
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 106-729-38
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
weight
20 g
max. part. size
45 μm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)