Merck
GF96885387
Hafnium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 95.0+%
Synonyma:
HF006010
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Hf
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141718
MDL number:
eCl@ss:
38180301
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95.0%, ±95.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-853-87
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
weight
10 g
max. part. size
45 (micron)
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)