Hlavní dokumenty
GF03079054
Neodymium
foil, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonyma:
ND000250
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Nd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 030-790-54
resistivity
64.0 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
0.5 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)