Merck
460877
Neodymium
powder, −40 mesh, ≥99% trace rare earth metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Nd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-109-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% trace rare earth metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: neodymium
resistivity
64.0 μΩ-cm, 20°C
particle size
−40 mesh
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neodymium
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)