GF02481500
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 500 g
Synonyma:
EK306010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 024-815-00
weight
500 g
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)