Merck
456640
Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene)
Synonyma:
PEEK, Polyether ether ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(OC6H4OC6H4COC6H4)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
pellets
Quality Segment
hardness
126 (Rockwell R, ASTM D 785)
mp
322 °C
transition temp
Tm (DSC) 322 °C (onset)
solubility
all common solvents: insoluble, concentrated sulfuric acid: soluble
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C13H10O3.C6H6O2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,14-15H;1-4,7-8H
InChI key
JHGYTDAAMWIDRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene)(PEEK) is a semi-crystalline polymer with good thermo-mechanical properties and high chemical resistance which can be used as engineering plastics.
Application
PEEK can be sulfonated and coated on nanofiltration(NF) membranes which can be used in the fabrication of antifouling based NF membranes. Sulfonated PEEK (up to 50-70 degree of sulfonation(DS)) can be used in the formation of proton exchange membranes(PEMs) for fuel cells based applications.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)