GF12270563
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonyma:
EK306300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-705-63
weight
500 g
nominal granule size
6 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)