Hlavní dokumenty
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
About This Item
Lineární vzorec:
FC6H4OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)