Hlavní dokumenty
F1409
Sigma-Aldrich
Fluorene-9-carboxylic acid
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.23
Beilstein/REAXYS Number:
1911728
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)