Hlavní dokumenty
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Synonyma:
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
About This Item
Lineární vzorec:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains methyl ester
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)