Přeskočit na
D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Synonyma:
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 080,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 350,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH=CHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-750-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
4 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
5.32 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
48-60 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
General description
1,2-Dichloroethylene, also known as acetylene dichloride, is a chlorinated aliphatic hydrocarbon that is commonly used as an extraction solvent and as a chemical intermediate for other chlorinated solvents and compounds.
Application
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans can be used as a reactant to synthesize:
  • Chloro-enynes from terminal alkynes via Sonogashira coupling.
  • Trichloroethyl alkyl ketones by reacting with acyl chlorides via Friedel-Crafts reaction in the presence of aluminum chloride.
  • (Ethenediyl)bis[thiazole] via Pd-catalyzed Stille-coupling reaction with 2-(tributylstannyl)thiazole.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D62209D95808268976
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
48-60 °C (lit.)
bp
48 °C (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)