Hlavní dokumenty
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Synonyma:
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
About This Item
Lineární vzorec:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)