Přejít k obsahu
268976
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=C(CH3)CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-5H,1H2,2-3H3/b6-5+
InChI key
BOGRNZQRTNVZCZ-AATRIKPKSA-N
Application
3-Methyl-1,3-pentadiene was used in the synthesis of two major nitronic ester cycloadducts by the tin(IV)-catalyzed reaction with β-nitrostyrene in toluene.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
-20.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-29 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)