Hlavní dokumenty
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
About This Item
Lineární vzorec:
Cl2C6H3CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)