Hlavní dokumenty
D56209
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloroanthraquinone
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H6Cl2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
277.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
InChI key
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)