Merck
N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Synonyma:
NTCDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H4O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-342-5
Beilstein/REAXYS Number:
272788
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
mp
>300 °C (lit.)
semiconductor properties
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
InChI key
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride (NTCDA) is a tetrafunctional monomer that can be used as an electron transporting material in organic electronics.
Application
An n-channel organic semiconductor.
NTCDA can be used in the fabrication of a variety of devices such as fuel cells, thin film transistors (OTFTs), lithium ion batteries, and organic photovoltaics (OPV).
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)