D21200
1,5-Diaminonaphthalene
97%
Synonyma:
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
185-187 °C (lit.)
fluorescence
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?