Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
InChI key
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N