Merck
739731
2-Aminooxazole
97%
Synonyma:
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-95 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)