D152803
Dimethylcarbamyl chloride
98%
Synonyma:
Chloroformic acid dimethyl amide, Dimethylcarbamoyl chloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
167-168 °C/775 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
InChI key
YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Disubstituted carbamates from benzylphenols.
- 2-Cyanoisonicotinamide by reacting with isonicotinic acid N-oxide and zinc cyanide. This method was adopted to synthesize a novel xanthine oxidoreductase inhibitor.
- Acetylcholinesterase (AChE) and serotonin transporter (SERT) dual inhibitors.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?