Přejít k obsahu
213381
Nicotinoyl chloride hydrochloride
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4ClNO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-648-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
151-157 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
Cl[H].ClC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H
InChI key
MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Nicotinoyl chloride hydrochloride was used in the preparation of :
  • 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil
  • 7,16-dinicotinoylated and/or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes
  • bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)