Hlavní dokumenty
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
Synonyma:
4,6-Pyrimidinediol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.09
Beilstein/REAXYS Number:
112224
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)