CDS006137
3-amino-3-(3,4-dichloro-phenyl)-propionic acid
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(C=C1)=CC(Cl)=C1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2NO2/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8(12)4-9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChI key
ACJWNKAQMZQVBW-UHFFFAOYSA-N