CDS005585
4-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)aniline
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Cc1nnnn1-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C8H9N5/c1-6-10-11-12-13(6)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3
Inchi Key
NWSABTXLPRLZII-UHFFFAOYSA-N