Merck
A81803
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H4N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-533-5
Beilstein/REAXYS Number:
107563
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
crystals
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI key
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)