Key Documents
CDS003884
Sigma-Aldrich
N-(4-methoxybenzyl)-N-Methylamine
AldrichCPR
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
SMILES string
CNCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N