CDS003884
N-(4-methoxybenzyl)-N-Methylamine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
SMILES string
CNCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N